Learn More
Éster metílico del ácido 3-oxo-4-aza-5-alfa-alfandrost-1,5-dieno-17-beta-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-4-aza-5alpha-alphandrost-1,5-diene-17beta-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 166896-62-4 |
| Fórmula molecular | C20H27NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [4aR-(4aalpha,4bbeta,6aalpha,7alpha,9abeta,9balpha)]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-Dodecahydro-4a,6a-dimethyl-3-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-19-10-8-14-12(13(19)5-6-15(19)18(23)24-3)4-7-16-20(14,2)11-9-17(22)21-16/h7,9,11-15H,4-6,8,10H2,1-3H3,(H,21,22)/t12-,13-,14-,15+,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,6,9b,10,11-decahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1991 |