Learn More
3-oxo-3-(piperidin-1-il)propanonitrilo, Mikromol™
Descripción
3-oxo-3-(piperidin-1-il)propanonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile |
| CAS | 15029-30-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Piperidinepropanenitrile, β-oxo-, 1-Piperidinepropionitrile, β-oxo- (5CI), Piperidine, 1-(cyanoacetyl)- (6CI,8CI,9CI), β-Oxo-1-piperidinepropanenitrile, 1-(Cyanoacetyl)piperidine, 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile, Cyanoacetic acid piperidide, Cyanoacetopiperidide, NSC 102772, Piperidinocarbonylacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-4,6-7H2 |
| SMILES | O=C(CC#N)N1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-3-(1-piperidil)propanonitrilo |
| Mostrar más |