Learn More
3-Oxo-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10190782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10190782 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10099431 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10062304 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04838EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 122454-46-0
Fórmula molecular C10H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 229.16
Número MDL MFCD00052146
Clave InChI IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propanenitrile, 4-trifluoromethoxy benzoyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxy benzoylacetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoyl acetonitrile, 3-oxo-3-4-trifluoromethoxy phenyl propionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo-4-trifluoromethoxy, maybridge1_004897, acmc-1bxb1
PubChem CID 2777239
Nombre IUPAC 3-oxo-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]propanonitrilo
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4C(O)CH2CN
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.16
Porcentaje de pureza 97%