Learn More
3-Oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30379999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379999 50 mg
30373697 100 mg
30382058 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58875850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134997-87-8
Fórmula molecular C9H7NO4
Peso molecular (g/mol) 193.16
Sinónimo 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carboxylic Acid, 3-Oxo-4H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 3-oxo-4H-1,4-benzoxazina-6-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2OCC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-6-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO4/c11-8-4-14-7-2-1-5(9(12)13)3-6(7)10-8/h1-3H,4H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0375