Learn More
Cloruro de 3-Oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11300647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11300647 250 mg 250 miligramos
10685253 1 g 1 g
10792197 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11300647 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46803CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 31794-45-3
Fórmula molecular C8H6ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 247.649
Número MDL MFCD05664887
Clave InChI CGTCULUUVYBAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine-6-sulphonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, 6-chlorosulphonyl-3-oxo-1,4-benzoxazine, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine-6-sulfonyl chloride, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine-6-sulfonyl ch
PubChem CID 5200229
Nombre IUPAC cloruro de 3-oxo-4H-1,4-benzoxazina-6-sulfonilo
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-6-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.66
Porcentaje de pureza 97%