Learn More
Éster de pinacol del ácido 3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6-borónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497106 1 g 1 g
15407116 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62168.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943994-02-3
Fórmula molecular C14H18BNO4
Peso molecular (g/mol) 275.111
Número MDL MFCD12755796
Clave InChI ZXOSNHPLTJAXSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 3-oxo-2h,4h-benzo b 1,4 oxazine-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 46856474
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4H-1,4-benzoxazin-3-ona
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCC(=O)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.11
Forma física Sólido