Learn More
3-Oxo-3-(2-tienil)propionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444293 25 g 25 g
11424293 1 g 1 g
11434293 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10911.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33898-90-7 | C7H5NOS | 151.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33898-90-7
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.18
Número MDL MFCD00052586
Clave InChI XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thenoylacetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propanenitrile, 3-oxo-3-2-thienyl propionitrile, 2-thiophene-2-carbonyl acetonitrile, 3-oxo-3-thiophen-2-yl-propionitrile, 3-2-thienyl-3-oxopropanenitrile, pubchem8372, then-2-oylacetonitrile, acmc-1csfg
PubChem CID 141853
Nombre IUPAC 3-oxo-3-tiofen-2-ilpropanonitrilo
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-3- (2-thienyl)propionitrile
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 111990
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.19
Porcentaje de pureza 98%