Learn More
Éster metilico de ácido 3-Oxo-2-propilpentanoico, TRC
Código de producto. 30419453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419453 1 g
30413367 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8702801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-84-8
Fórmula molecular C9H16O3
Peso molecular (g/mol) 172.22
Sinónimo 3-Ketovalproic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil-3-oxo-2-propilpentanoato
SMILES CCCC(C(=O)CC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-2-propylpentanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O3/c1-4-6-7(8(10)5-2)9(11)12-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1099