Learn More
Ácido 3-oxo-2,3-dihidro-4H-1,4-benzoxazina-4-acético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419410 250 mg 250 miligramos
11429410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50275.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26494-55-3
Fórmula molecular C10H9NO4
Peso molecular (g/mol) 207.185
Número MDL MFCD00269587
Clave InChI POGLODLVBYOXAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 2-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl acetic acid, 2-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, acmc-1cmvy, 2-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl acetic acid, 2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid, 3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
PubChem CID 2735705
Nombre IUPAC ácido 2-(3-oxo-1,4-benzoxazin-4-il)acético
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-acetic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.19
Porcentaje de pureza 98%