Learn More
Ácido 3-oxo-2,3-dihidro-1H-indazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-2,3-dihydro-1H-indazole-5-carboxylic acid |
| CAS | 787580-93-2 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O3/c11-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)9-10-7/h1-3H,(H,12,13)(H2,9,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2[nH]nc(O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxi-1H-indazol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0378 |