Learn More
3-Oxo-12alfa-hidroxi-5beta-ácido colanoico, TRC
Código de producto. 30424206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424206 250 mg 250 miligramos
30416396 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO856870250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4185-01-7
Fórmula molecular C24 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo Cholan-24-oic acid, 12-hydroxy-3-oxo-, (5β,12α)-, 5β-Cholan-24-oic acid, 12α-hydroxy-3-oxo- (8CI), 5β-Cholanic acid, 12α-hydroxy-3-oxo- (7CI), (5β,12α)-12-Hydroxy-3-oxocholan-24-oic acid, 12α-Hydroxy-3-keto-5β-cholanoic acid, 12α-Hydroxy-3-oxo-5β-chol-24-oic acid, 12α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 12α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholanic acid, 12α-Hydroxy-3-oxo-5β-cholanoic acid, 3-Oxo-12α-hydroxy-5β-cholanic acid, 3-Oxo-12α-hydroxy-5β-cholanoic acid, 3-Oxo-12α-hydroxycholan-24-oic acid, 3-Oxodeoxycholic acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-12-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-12alpha-hydroxy-5beta-cholanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-15,17-21,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277
Porcentaje de pureza >95%