Learn More
3-oxo-1-fenil-3-(2'-hidroxi-5-benciloxifenil)propeno, TRC
Código de producto. 30417194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417194 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30417194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87010050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene
CAS 872131-45-8
Fórmula molecular C22 H18 O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+
SMILES Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3
Nombre IUPAC (E)-1-(2-hidroxi-5-fenilmetoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 330.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1256