Learn More
3-oxo-1-fenil-3-(2'-hidroxi-5-benciloxifenil)propeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-1-phenyl-3-(2'-hydroxy-5-benzyloxyphenyl)propene |
| CAS | 872131-45-8 |
| Fórmula molecular | C22 H18 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18O3/c23-21(13-11-17-7-3-1-4-8-17)20-15-19(12-14-22(20)24)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-15,24H,16H2/b13-11+ |
| SMILES | Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C(=O)\C=C\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2-hidroxi-5-fenilmetoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1256 |