Learn More
Ácido 3-oxo-1-ciclopentanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10081324 5 g Frasco de vidrio 5 g
10071324 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-78-2
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD01320173
Clave InChI RDSNBKRWKBMPOP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-oxocyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo-cyclopentane-carboxylic acid, 3-oxo cyclopentane 1-carboxylic acid, 3-oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-oxo, 3-carboxycyclopentanone, cyclopentanone-3-carboxylic acid, 3-oxo-cyclopentanecarboxylic acid, 3-ketocyclopentanecarboxylic acid, 3-cyclopentanone-1 r-carboxylic acid
PubChem CID 227798
ChEBI CHEBI:71213
Nombre IUPAC ácido 3-oxociclopentano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 63.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.