Learn More
Éster metílico del ácido 3-oxo-1,2-benzoisotiazolin-2-acético 1,1-dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 6639-62-9 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O5 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-9(12)6-11-10(13)7-4-2-3-5-8(7)17(11,14)15/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 255.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.0201 |