Learn More
Ácido 3-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 702669-54-3 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O3/c12-8-4-10-6-2-1-5(9(13)14)3-7(6)11-8/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2NCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-oxo-2,4-dihidro-1H-quinoxalina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.053 |