Learn More
3-oxima Estra-4,9,11-trieno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxime Estra-4,9,11-triene-3,17-dione |
| CAS | 846-56-0 |
| Fórmula molecular | C18H21NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (8S,13S,14S,E)-3-(Hydroxyimino)-13-methyl-2,3,7,8,13,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(6H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19-21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-16,21H,2-7H2,1H3/b19-12+/t15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])C(C=C1)=C4C(CC3)=C/C(CC4)=N/O |
| Nombre IUPAC | (8S,13S,14S,E)-3-(hidroxiimino)-13-metil-1,2,3,6,7,8,13,14,15,16-decahidro-17H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 283.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.16 |