Learn More
P-toluenosulfonato 3-oxetanil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434028 5 g 5 g
15424028 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57569.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26272-83-3 | Molecular Formula: C10H12O4S | Molecular Weight: 228.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26272-83-3
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.262
Número MDL MFCD08544401
Clave InChI UMFWNFVHKAJOSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanyl tosylate, toluene-4-sulfonic acid oxetan-3-yl ester, oxetan-3-yl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 3-tosyloxy oxetane, 3-tosyloxyoxetane, 3-oxetanyl p-toluenesulfonate, oxetan-3-yl-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-oxetanyl ester, acmc-1cgaz, 3-oxetanol, 3-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 13153907
Nombre IUPAC oxetan-3-il 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2COC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxetanyl p-toluenesulfonate
Densidad 1.34
Punto de ebullición 372°C
Temperatura de inflamación 179°C (354°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 96%