Learn More
3-Oxteanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15239646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15239646 5 g 5 g
15229646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15239646 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451200050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6704-31-0
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Clave InChI ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
Nombre IUPAC oxetan-3-ona
SMILES C1C(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxetanone
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 26°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Oxetanone, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.