Learn More
3-Oxteanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15229646 1 g 1 g
15239646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229646 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451200010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6704-31-0
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Clave InChI ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
Nombre IUPAC oxetan-3-ona
SMILES C1C(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxetanone
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 26°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Oxetanone, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.