Learn More
3-Oxteanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494258 5 g 5 g
15484258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57870.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6704-31-0 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
3-Oxetanone is used as a starting material for the preparation of other oxetanes compounds, which are of pharmacological interest. It is also considered as an object for theoretical studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-oxetanona se utiliza como material de partida para la preparación de otros compuestos de oxetanos con interés farmacológico. También se considera un objeto de estudios teóricos.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes. Sensible al calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6704-31-0
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.063
Número MDL MFCD09263255
Clave InChI ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxetanone, 1,3-epoxy-2-propanone, 3-oxooxetane, oxetane-3-one, oxetan-3-on, 1,3-epoxypropanone, pubchem15880, 3-oxentanone, acmc-209nxj, ksc358e8n
PubChem CID 15024254
Nombre IUPAC oxetan-3-ona
SMILES C1C(=O)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxetanone
Densidad 1.124
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 95%