Learn More
3-Oxetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494318 5 g 5 g
15484318 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57928.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7748-36-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7748-36-9
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Número MDL MFCD09056790
Clave InChI QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
PubChem CID 9942117
Nombre IUPAC oxetan-3-ol
SMILES OC1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxetanol
Densidad 1.167
Punto de ebullición 153°C
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 95%