Learn More
Ácido 3-(oxan-4-il)pentanodioico, TRC
Código de producto. 30427382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30427382 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30427382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84528010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tepraloxydim-glutaric acid
CAS 1798310-47-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H16 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pentanedioic acid','3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-, Tepraloxydim Metabolite GP, Tepraloxydim-glutaric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1
Nombre IUPAC Ácido 3-(oxan-4-il)pentanodioico
Peso molecular (g/mol) 216.231
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0998
Porcentaje de pureza >95