Learn More
3-Oxabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10663003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10663003 1 g Frasco de vidrio 1 g
10562174 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370120010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5617-74-3 | C5H4O3 | 112.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5617-74-3
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00126929
Clave InChI ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
Nombre IUPAC 3-oxabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2, 4-dione
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54°C to 60°C
Color Blanco
Punto de ebullición 100°C to 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.