Learn More
3-Oxabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15431569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431569 250 mg 250 miligramos
15421569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64382.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5617-74-3
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.084
Número MDL MFCD00126929
Clave InChI ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 1,2-cyclopropanedicarboxylic anhydride, oxabicyclohexanedione, pubchem18320, cyclopropane-1,2-dicarboxylic anhydride, 2,4-dioxo-3-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 3-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-2,4-dione, 3-oxabicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione, 3-oxa-bicyclo 3.1.0-hexane-2,4-dione
PubChem CID 2734721
Nombre IUPAC 3-oxabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona
SMILES C1C2C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Punto de fusión 59°C to 61°C (literature)
Color Blanco
Densidad 1.50 g/mL
Punto de ebullición 100°C to 102°C (5 mmHg)
Cantidad 250 mg
Beilstein 113493
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo