Learn More
3-Octan-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377435 5 g 5 g
11387435 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05414.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14916-80-4 | C8H14O | 126.199 g/mol
3-Octyn-1-ol, is used for a study of the reduction of acetylenic compounds, including this alcohol, to (E)-alkenes by alkali metals in liquid ammonia. Some other applications includes as corrosion inhibitor formulation, metal complex solution, solvent stabilizer, biodegradable chemical intermediate to make pharmaceuticals, chemical compound synthesis and reagents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-octan-1-ol se utiliza para estudiar cómo los compuestos acetilénicos, incluido este alcohol, se reducen a los (E)-alquenos que los metales alcalinos generan en amoníaco líquido. Se usa también como formulación para inhibir de la corrosión, solución de complejo metálico, estabilizador de disolvente, intermedio químico biodegradable para elaborar productos farmacéuticos, para la síntesis de compuestos químicos y como reactivo.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14916-80-4
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00039552
Clave InChI LRZGRGVRZSDRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-octyn-1-ol, 3-octyne-1-ol, pubchem13072, acmc-1c9k2, 3-octyn-1-ol 5g
PubChem CID 84694
Nombre IUPAC oct-3-an-1-ol
SMILES CCCCC#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Octyn-1-ol
Densidad 0.883
Punto de ebullición 86°C to 88°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 5 g
Beilstein 1739950
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Octyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Octyn-1-ol