Learn More
3-Octiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10309120 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10309120 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10309120 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 296140100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65016-62-8 | Molecular Formula: C12H20S | Molecular Weight: 196.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65016-62-8
Número MDL MFCD00085281
Clave InChI WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-octylthiophene, thiophene, 3-octyl, acmc-1bfcd, 3-octylthiophene, ksc491i4b, bidd:gt0691
PubChem CID 566852
Nombre IUPAC 3-octiltiofeno
SMILES CCCCCCCCC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Octylthiophene
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 106°C to 107°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H20S
Índice de refracción 1.4870 to 1.492
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.91
Peso molecular (g/mol) 196.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Octylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.