Learn More
3-octen-2-ona, TRC
Código de producto. 30422133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422133 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30422133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO4560051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Octen-2-one
CAS 1669-44-9
Fórmula molecular C8H14O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES O=C(C=CCCCC)C
Nombre IUPAC oct-3-en-2-one
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045