Learn More
3-Octen-2-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427616 250 g 250 g
11407616 10 g 10 g
11417616 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14652.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1669-44-9 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1669-44-9
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00015565
Clave InChI ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 3-octen-2-one, trans-3-octen-2-one, e-3-octen-2-one, 3e-3-octen-2-one, e-oct-3-en-2-one, unii-m26ah283xv, 3-octen-2-one, e, 3e-octen-2-one, 3e-oct-3-en-2-one, hex-1-enyl methyl ketone
PubChem CID 5363229
Nombre IUPAC (E)-oct-3-en-2-ona
SMILES CCCCC=CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Octen-2-one
Densidad 0.85
Punto de ebullición 60°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.448
Cantidad 250 g
Número UN UN1224
Beilstein 1742230
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%