Learn More
3-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451818 50 g 50 g
11461818 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14488.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-98-0
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00004590
Clave InChI NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
Nombre IUPAC octan-3-ol
SMILES CCCCCC(O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Octanol
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.82
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.427
Cantidad 50 g
Beilstein 1719310
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%