Learn More
3-O-terc-Butildimetilsilil-4,6-O-(4-metoxibencilideno)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476106 250 mg 250 miligramos
15466106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60924.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384346-91-2
Fórmula molecular C20H30O5Si
Peso molecular (g/mol) 378.54
Número MDL MFCD01863523
Clave InChI ZTRSSQRWGPRALW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-o-tert-butyldimethylsilyl-4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4ar,8r,8ar-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy tert-butyl dimethylsilane
PubChem CID 71311532
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1OCC2OC=CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C2O1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-O-tert-Butyldimethylsilyl-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-D-glucal
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC tert-butyl({[2-(4-methoxyphenyl)-2H,4H,4aH,8H,8aH-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy})dimethylsilane
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.53
Porcentaje de pureza 97%