Learn More
Éster dietílico del ácido 3' '-O-terc-butil-2'-desoximuginéico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3' '-O-tert-Butyl-2'-deoxymugineic Acid tert-Butyl Diethyl Ester |
| CAS | 958350-41-9 |
| Fórmula molecular | C24H44N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (alphaS,2S)-alpha-[[(3S)-3,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-4-oxobutyl]amino]-2-(ethoxycarbonyl)-1-azetidinebutanoic Acid Ethyl Ester |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCN1CC[C@H]1C(=O)OCC)NCC[C@H](OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 472.62 |