Learn More
Sal de amonio de 3'-O-sulfato-epicatequina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-O-Sulfate-Epicatechin Ammonium Salt |
| CAS | 1421313-26-9 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O9 S . H3 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol Ammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O9S.H3N/c16-8-4-11(18)9-6-12(19)15(23-13(9)5-8)7-1-2-10(17)14(3-7)24-25(20,21)22;/h1-5,12,15-19H,6H2,(H,20,21,22);1H3/t12-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | N.O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c3 |
| Nombre IUPAC | azano;[2-hidroxi-5-[(2R,3R)-3,5,7-trihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]fenil] hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 387.362 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.062 |