Learn More
3'-O-metilfluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-O-Methylfluorescein |
| CAS | 70672-05-8 |
| Fórmula molecular | C21H14O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3'-Hydroxy-6'-methoxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H14O5/c1-24-13-7-9-17-19(11-13)25-18-10-12(22)6-8-16(18)21(17)15-5-3-2-4-14(15)20(23)26-21/h2-11,22H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1 |
| Nombre IUPAC | 3'-hidroxi-6'-metoxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.0841 |