Learn More
3-O-metilfisetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methylfisetin |
| CAS | 20870-06-8 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3',4',7-Trihydroxy-3-methoxy-flavone-d3, 7,3',4'-Trihydroxy-3-methoxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)10-4-3-9(17)7-13(10)22-15(16)8-2-5-11(18)12(19)6-8/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMILES | COC1=C(Oc2cc(O)ccc2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidroxifenil)-7-hidroxi-3-metoxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.263 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.063 |