Learn More
3'-O-Metilcatequina, TRC
Código de producto. 30133123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133123 25 mg 25 miligramos
30004052 2.5 mg 2.50 miligramo
30011673 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29451025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60383-97-3
Fórmula molecular C16H16O6
Peso molecular (g/mol) 304.29
Sinónimo (2R,3S)-3,4-Dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (2R-trans)-3,4-Dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 3'-O-Methyl-(+)-catechin, 3'-O-Methylcyanidanol;
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES COc1cc(ccc1O)[C@H]2Oc3cc(O)cc(O)c3C[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-O-Methylcatechin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O6/c1-21-15-4-8(2-3-11(15)18)16-13(20)7-10-12(19)5-9(17)6-14(10)22-16/h2-6,13,16-20H,7H2,1H3/t13-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0947