Learn More
3-O-metil quercetina, TRC
Código de producto. 30003686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003686 5 mg 5 miligramos
30006658 1 mg 1 miligramo
30003643 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3265455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1486-70-0
Fórmula molecular C16 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 316.26
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Methoxy-3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 3-Methylquercetin, 3-Methylquercetol, 3',4',5,7-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone, 5,7,3',4'-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone, NSC 154016, Quercetin 3-Methyl Ether, Quercetin-3-O-methyl Ether;
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-metoxicromeno-4-una
SMILES COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4',5,7-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O7/c1-22-16-14(21)13-11(20)5-8(17)6-12(13)23-15(16)7-2-3-9(18)10(19)4-7/h2-6,17-20H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0583