Learn More
3'-O-metil quercetina, TRC
Código de producto. 17903715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903715 5 mg 5 miligramos
17944675 10 mg 10 miligramos
17952185 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3265755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-19-3
Fórmula molecular C16 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 316.26
Sinónimo Isorhamnetin, Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxy- (8CI), Isorhamnetin (6CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one, 3'-Methoxyquercetin, 3'-Methylquercetin, 3'-O-Methylquercetin, C.I. 75680, Isorhamnetol, Quercetin 3'-methyl ether
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)cromeno-4-una
SMILES COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isorhamnetin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.0583
Porcentaje de pureza >95%