Learn More
3-O-Metil-L-DOPA Monohidrato, TRC
Código de producto. 30007933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007933 50 mg 50 miligramos
30005740 25 mg 25 miligramos
30007557 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30381550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200630-46-2
Fórmula molecular C10 H13 N O4 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 229.23
Sinónimo L-Tyrosine, 3-methoxy-, monohydrate (9CI), 3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, 3-Methoxy-4-hydroxy-L-phenylalanine monohydrate, 3-O-Methyl-L-DOPA monohydrate, L-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine monohydrate, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrate (1:1)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)ácido propanoico; hidratar
SMILES O.COc1cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4.H2O/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.095