Learn More
3-O-metil estrona, TRC
Código de producto. 30483788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483788 1 g 1 g
30467774 10 g 10 g
30471571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3047101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1624-62-0
Fórmula molecular C19 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 284.39
Sinónimo Estrone 3-Methyl Ether
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-uno
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone 3-Methyl Ether
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1776