Learn More
3-O-metil-D-glucosa, polvo cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11482372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482372 25 g 25 g
11462372 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215165125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    909.30€ / 25 g
    Ahorro 45.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 13224-94-7
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00063266
Clave InChI SCBBSJMAPKXHAH-OVHBTUCOSA-N
Sinónimo 3-o-methyl-alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl-a-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydro-2h-pyran-2,3,5-triol, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-2,3,5-triol, 3-o-methyl-, a-d-glucopyranose, 3-o-methyl-alpha-d-glucose, a-d-glucopyranose,3-o-methyl, alpha-d-glucopyranose, 3-o-methyl, 3-o-methyl-d-glucopyranose
PubChem CID 83246
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-6-(hidroximetil)-4-metoxioxano-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-methyl-D-glucose
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2
Forma física Polvo