Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-methyl-D-glucose |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.2 |
| Porcentaje de pureza | 0.991 |
| Forma física | Polvo |