Learn More
3-O-Metil-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30472973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472973 25 g 25 g
30480146 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30945025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3370-81-8
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo 3-O-Methylglucopyranose, 3-O-Methylglucose, NSC 61740, NSC 62383
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-6-(hidroximetil)-4-metoxioxano-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Methyl-D-glucopyranose
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.079