Learn More
3-O-metil Colterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methyl Colterol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-8-11(16)9-5-6-10(15)12(7-9)17-4/h5-7,11,14-16H,8H2,1-4H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.15 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?