Learn More
3-O-metil Colterol, TRC
Código de producto. 30012776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012776 250 mg 250 miligramos
30007474 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58868-93-2
Fórmula molecular C13H21NO3
Peso molecular (g/mol) 239.32
Sinónimo α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, N-tert-Butylmetarterenol, (+/-)-[(tert-Butylamino)methyl]-3-methoxy-4-hydroxybenzyl αlcohol;
Nombre IUPAC 4-(2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil)-2-metoxifenol
SMILES OC1=C(OC)C=C(C(CNC(C)(C)C)O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Methyl Colterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-8-11(16)9-5-6-10(15)12(7-9)17-4/h5-7,11,14-16H,8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.15
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.