Learn More
3-O-Metil Carbidopa, TRC
Código de producto. 30007299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007299 100 mg 100 miligramos
30003541 50 mg 50 miligramos
30005721 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294590100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85933-19-3
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 240.26
Sinónimo α-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-α-methyl-benzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-α-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, α-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-α-methyl- (7CI)
Nombre IUPAC 2-hidrazil-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-ácido metilpropanoico
SMILES COc1cc(CC(C)(NN)C(=O)O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Methylcarbidopa
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.111