Learn More
3-O-metil-6-oxo 17beta-estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methyl-6-oxo 17beta-Estradiol |
| CAS | 50731-96-9 |
| Fórmula molecular | C19H24O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-3-methoxy-estra-1,3,5(10)-trien-6-one, 17beta-Hydroxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-13-12-4-3-11(22-2)9-15(12)17(20)10-14(13)16(19)5-6-18(19)21/h3-4,9,13-14,16,18,21H,5-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-3-metoxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1725 |