Learn More
3-O-metil 6-ceto 17b-estradiol 17-O-tetrahidropirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methyl 6-Keto 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran |
| CAS | 174497-42-8 |
| Fórmula molecular | C24H32O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-trien-6-one, (17beta)-3-Methoxy-17-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-trien-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O4/c1-24-11-10-17-16-7-6-15(26-2)13-19(16)21(25)14-18(17)20(24)8-9-22(24)28-23-5-3-4-12-27-23/h6-7,13,17-18,20,22-23H,3-5,8-12,14H2,1-2H3/t17-,18-,20+,22+,23?,24+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC(=O)c2c1)OC5CCCCO5 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metil-17-(oxan-2-iloxi)-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.2301 |