Learn More
3-O-Metil 4-Hidroxi Estradiol, TRC
Código de producto. 30481759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30481759 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30481759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3126101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Methyl 4-Hydroxy Estradiol
CAS 5976-66-9
Fórmula molecular C19 H26 O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo (17beta)-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-triene-4,17-diol, 4-Hydroxyestradiol 3-Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(22-2)18(21)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)20/h5,7,12-13,15,17,20-21H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,17+,19+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-4,17-diol
Peso molecular (g/mol) 302.408
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.188
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.