Learn More
3-O-metil 17beta-estradiol 17-O-tetrahidropirano (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Methyl 17beta-Estradiol 17-O-Tetrahydropyran (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 4811-74-9 |
| Fórmula molecular | C24H34O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-17beta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]estra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-17beta-(tetrahydropyranyloxy)estra-1,3,5(10)-triene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O3/c1-24-13-12-19-18-9-7-17(25-2)15-16(18)6-8-20(19)21(24)10-11-22(24)27-23-5-3-4-14-26-23/h7,9,15,19-23H,3-6,8,10-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23?,24+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC5CCCCO5 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]oxi]oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 370.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2508 |