Learn More
Acetato de ácido 3-O-levulinoil-3,5-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Levulinoyl-3,5-dihydroxy Benzoic Acid Acetate |
| CAS | 861446-21-1 |
| Fórmula molecular | C14H14O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(Acetyloxy)-5-[(1,4-dioxopentyl)oxy]benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14O7/c1-7(15)3-4-11(18)13-10(14(19)20)5-9(17)6-12(13)21-8(2)16/h5-6,17H,3-4H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(O)=CC(OC(C)=O)=C1C(CCC(C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-acetoxi-5-hidroxi-2-(4-oxopentanoil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.07 |